Learn More
Fisherbrand™ 2 Hole Natural Rubber Stopper
Codice prodotto. p-8013101 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
79 mm
92 mm
105 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11577642
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prevents liquid chemical leaks or escape from container
Specifica
Durezza 46/55 IRHD
Altezza (sistema metrico) 54mm
Quantità 1/Ea.
Colore Red
Diameter (Metric) Bottom 92 mm
Materiale Natural Rubber
Product Type Stopper (2 holes)