Learn More
2-Hydroxybicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10209282
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10209282
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTBG00035CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 257932-29-9
Formula molecolare C9H14O3
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Numero MDL MFCD00180256
InChI Key FSQSHXLJRFYYMV-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-hydroxybicyclo 3.2.1 octane-6-carboxylic acid, maybridge1_002398, 4-hydroxybicyclo 3.2.1 octane-7-carboxylic acid, bicyclo 3.2.1 octane-6-carboxylicacid, 2-hydroxy
PubChem CID 2802922
IUPAC Name 4-hydroxybicyclo[3.2.1]octane-7-carboxylic acid
SMILES OC1CCC2CC1CC2C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxybicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 97%