Learn More
(2-Hydroxyethyl)hydrazine
Codice prodotto. 11310438
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11310438
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043793.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 109-84-2 | C2H8N2O | 76.099 g/mol
(2-Hydroxyethyl)hydrazine is used as a plant growth regulant, a component in jet fuels, intermediate for organic synthesis especially heterocycles used in agrochemicals, pharmaceuticals, stabilizers and polymerizations, Chain extender for urethane formulations, corrosion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-84-2
Formula molecolare C2H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 76.099
Numero MDL MFCD00007623
InChI Key GBHCABUWWQUMAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxyethylhydrazine, 2-hydrazinoethanol, omaflora, ethanolhydrazine, 2-hydroxyethyl hydrazine, ethanol, 2-hydrazino, hydrazineethanol, 2-hydrazinoethyl alcohol, beta-hydroxyethylhydrazine, 2-hydrazineethanol
PubChem CID 8017
ChEBI CHEBI:50098
IUPAC Name 2-hydrazinylethanol
SMILES C(CO)NN
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Hydroxyethyl)hydrazine
Punto di fusione -70°C
Densità 1.121 g/mL
Punti di ebollizione 218°C to 220°C
Punto d'infiammabilità 73°C (163°F)
Indice di rifrazione 1.493
Quantità 10 g
Numero UN UN2810
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohols and glycols.
Peso formulazione 76.1
Forma fisica Liquid