Learn More
2'-Hydroxyflavanone, 98%
Codice prodotto. 11486007
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11486007
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25039.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 35244-11-2 | C15H12O3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35244-11-2
Formula molecolare C15H12O3
Numero MDL MFCD00017702
Sinonimo 2r-2-2-hydroxyphenyl-2,3-dihydrochromen-4-one, 2r-2-2-hydroxyphenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2r-2-2-hydroxyphenyl-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 2r-2-2-hydroxyphenyl-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Hydroxyflavanone
Quantità 1 g
Peso formulazione 240.25
Percent Purity 98%