Learn More
2-(Hydroxymethyl)pyridine, 98%
Codice prodotto. 10504071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10504071
Marca: Thermo Scientific Acros 131990250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 586-98-1 | C6H7NO | 109.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 586-98-1
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Numero MDL MFCD00006348
InChI Key SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyridinemethanol, 2-hydroxymethyl pyridine, piconol, 2-pyridinylmethanol, 2-pyridylmethanol, 2-pyridylcarbinol, pyridine-2-methanol, pyridine-2-carbinol, alpha-picolyl alcohol, pyridin-2-yl methanol
PubChem CID 11474
IUPAC Name pyridin-2-ylmethanol
SMILES C1=CC=NC(=C1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Hydroxymethyl)pyridine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 5.0°C
Colore Brown or Colorless to Yellow
Densità 1.1300g/mL
Punti di ebollizione 220.0°C
Punto d'infiammabilità 117°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)CH2OH
Indice di rifrazione 1.5410 to 1.5440
Quantità 25 g
Beilstein 21, I, 203
Gravità specifica 1.13
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Hydroxymethyl)pyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.