Learn More
2-Hydroxymethylbenzothiazole, 98%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxymethylbenzothiazole |
| Nota nome | 98% |
| CAS | 37859-42-0 |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 95.0°C to 96.0°C |
| Colore | Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-Hydroxymethylbenzothiazole
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.