Learn More
2-Hydroxynicotinic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11418576
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11418576
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15986.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
2-Hydroxynicotinic acid is used in chemical synthesis. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
Solubility
Soluble in sodium hydroxide (0.1 g/ml).
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 609-71-2
Formula molecolare C6H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 139.11
Numero MDL MFCD00010100
InChI Key UEYQJQVBUVAELZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxynicotinic acid, 2-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 2-hydroxynicotinicacid, unii-tmq68q9ba3, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo, 1,2-dihydro-2-oxonicotinic acid, tmq68q9ba3, 2-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 69114
SMILES OC(=O)C1=CC=CNC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxynicotinic acid
Punto di fusione 256°C to 261°C
Quantità 25 g
Beilstein 119028
Informazioni di solubilità Soluble in sodium hydroxide (0.1g/ml).
IUPAC Name 2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Peso formulazione 139.11
Percent Purity 99%