Learn More
2-Hydroxypyridine N-oxide, 98+%
Codice prodotto. 15480548
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15480548
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H54207.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13161-30-3 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13161-30-3
Formula molecolare C5H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 111.1
Numero MDL MFCD00006195
InChI Key SNUSZUYTMHKCPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyridinol-1-oxide, 2-hydroxypyridine 1-oxide, 2-hydroxypyridine n-oxide, 1-hydroxypyridin-2 1h-one, 2-hydroxypyridine-n-oxide, hydroxypyridinone, pyridinol, 1-oxide, 2-pyridinol 1-oxide, 1-hydroxy-2-pyridone, 1-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 69975
IUPAC Name 1-hydroxypyridin-2-one
SMILES C1=CC(=O)N(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxypyridine N-oxide
Punto di fusione 147°C to 152°C
Densità 1.111
Punto d'infiammabilità 100°C (212°F)
Quantità 5 g
Beilstein 1422545
Peso formulazione 111.1
Percent Purity ≥98%