Learn More
2-Hydroxypyrimidine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10638264 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10638264
Marca: Thermo Scientific Acros 121860050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 38353-09-2 | C4H4N2O·ClH | 132.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38353-09-2
Formula molecolare C4H4N2O·ClH
Molecular Weight (g/mol) 132.55
Numero MDL MFCD00012781
InChI Key IAJINJSFYTZPEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxypyrimidine hydrochloride, pyrimidin-2-ol hydrochloride, 2 1h-pyrimidinone, monohydrochloride, 2-hydroxypyrimidine hcl, 2-pyrimidinone hydrochloride, pyrimidin-2 1h-one hydrochloride, 2-hydroxypyrimidinehydrochloride, pyrimidin-2-one monohydrochloride, 1,2-dihydropyrimidin-2-one hydrochloride, pyrimidin-2-one hydrochloride
PubChem CID 122774
IUPAC Name 1H-pyrimidin-2-one;hydrochloride
SMILES C1=CNC(=O)N=C1.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxypyrimidine hydrochloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 203°C to 205°C
Colore Beige to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 24, I, 231
Peso formulazione 132.55
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Hydroxypyrimidine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.