Learn More
2-Indanone, 97%
Codice prodotto. 10604842 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10604842
Marca: Thermo Scientific Acros 164110100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 615-13-4 | C9H8O | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-13-4
Formula molecolare C9H8O
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Numero MDL MFCD00003792
InChI Key UMJJFEIKYGFCAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-indanone, indan-2-one, 1h-inden-2 3h-one, 1,3-dihydro-2h-inden-2-one, beta-hydrindone, 2h-inden-2-one, 1,3-dihydro, unii-0i79n673de, 2,3-dihydro-1h-inden-2-one, 4-07-00-01002 beilstein handbook reference, 2-lndanone
PubChem CID 11983
ChEBI CHEBI:27930
IUPAC Name 1,3-dihydroinden-2-one
SMILES C1C(=O)CC2=CC=CC=C21
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Indanone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 50.0°C to 57.0°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Punto d'infiammabilità 100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 07, 363
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals or Powder