Learn More
2-Iodo-3-methylbenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11379885
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11379885
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19876.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 108078-14-4 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108078-14-4
Formula molecolare C8H7IO2
Molecular Weight (g/mol) 262.046
Numero MDL MFCD00079764
InChI Key PZUXUOZSSYKAMX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-iodo-m-toluic acid, benzoic acid,2-iodo-3-methyl, 2-iodo-3-methyl-benzoic acid, pubchem12741, acmc-1bsuz, 3-methyl-2-iodobenzoic acid, 2-iodo-3-methyl benzoic acid, buttpark 148\07-11, 2-iodo-3-methylbenzoic acid
PubChem CID 2759365
IUPAC Name 2-iodo-3-methylbenzoic acid
SMILES CC1=CC=CC(=C1I)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodo-3-methylbenzoic acid
Punto di fusione 150°C to 153°C
Quantità 1 g
Beilstein 2439521
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 262.05
Percent Purity 98%