Learn More
2-Iodosobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11945141 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11945141
Marca: Thermo Scientific Acros 446030010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 304-91-6 | C7H5IO3 | 264.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 304-91-6
Formula molecolare C7H5IO3
Molecular Weight (g/mol) 264.02
InChI Key IFPHDUVGLXEIOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-iodosobenzoic acid, o-iodosobenzoic acid, o-iodosylbenzoic acid, o-iodosobenzoate, benzoic acid, 2-iodosyl, benzoic acid, o-iodoso, 2-iodosyl benzoate, benzoic acid, iodosyl, ortho-iodosylbenzoic acid, 3h-1,2-benziodoxol-1-ium, 3-oxo-, hydroxide
PubChem CID 67537
ChEBI CHEBI:52698
IUPAC Name 2-iodosylbenzoic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodosobenzoic acid
Punto di fusione 200.0°C to 204.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 to 102.5% (Iodometry)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 264.02
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Iodosobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.