Learn More
2-Isocyanatobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Isocyanatobenzonitrile |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Formula lineare | CNC6H4NCO |
Quantità | 5 g |
Sinonimo | 2-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile,2-isocyanato, 2-isocyanato-benzonitrile, 2-isocyanatobenzenecarbonitrile, 2-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 2-isocyanato, acmc-1ap1b |
Peso formulazione | 144.13 |
Percent Purity | 95% |