Learn More
2-Isopropoxybenzeneboronic acid, 95%
Codice prodotto. p-7035451
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15499927
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53168.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 138008-97-6 | C9H13BO3 | 180.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 138008-97-6
Formula molecolare C9H13BO3
Molecular Weight (g/mol) 180.01
Numero MDL MFCD03427050
InChI Key XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-isopropoxyphenylboronic acid, 2-isopropoxyphenyl boronic acid, 2-isopoxybenzeneboronic acid, 2-isopropoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 2-1-methylethoxy phenyl, 2-propan-2-yloxy phenylboronic acid, 2-isopropoxyphenylboronicacid, 2-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, akos brn-0366, pubchem13297
PubChem CID 5084099
IUPAC Name (2-propan-2-yloxyphenyl)boronic acid
SMILES CC(C)OC1=CC=CC=C1B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Isopropoxybenzeneboronic acid
Punto di fusione 30°C to 35°C
Densità 1.075
Punti di ebollizione 199°C
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.509
Quantità 1 g
Peso formulazione 180.01
Percent Purity 95%