Learn More
2-Mercapto-4,5-diphenyloxazole, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11410631
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11410631
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20111.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6670-13-9
Formula molecolare C15H11NOS
Molecular Weight (g/mol) 253.319
Numero MDL MFCD00173660
InChI Key NYQSTRUSYDZNHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,5-diphenyl-2-oxazolethiol, 4,5-diphenyl-1,3-oxazole-2-thiol, diphenyl-1,3-oxazole-2-thiol, 4,5-diphenyl-2-mercaptooxazole, 4,5-diphenyl-1,3-oxazole-2 3h-thione, 4,5-diphenyloxazole-2 3h-thione, 4,5-diphenyl-4-oxazoline-2-thione, 4,5-diphenyl-2,3-dihydro-1,3-oxazole-2-thione, 4,5-diphenyloxazole-2-thiol, 4,5-diphenyl-3h-oxazole-2-thione
PubChem CID 853676
IUPAC Name 4,5-diphenyl-3H-1,3-oxazole-2-thione
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(OC(=S)N2)C3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercapto-4,5-diphenyloxazole
Punto di fusione 251°C to 256°C
Quantità 5 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 253.33
Percent Purity 98%