Learn More
2-Methoxyethanol, ACS Reagent, ≥99.3%, Honeywell™
Codice prodotto. 15605080
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Codice prodotto. 15605080
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 360503500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 109-86-4
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.095
Numero MDL MFCD00002867
InChI Key XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC Name 2-methoxyethanol
SMILES COCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxyethanol
Punto di fusione -85°C
Densità 0.965g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 125°C
Limite di esplosione 0.245
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Punto di combustione 548°F
Spettro a infrarossi Conforms to structure
Odore Characteristic
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3OCH2CH2OH
Quantità 500 mL
Numero UN UN1188
Beilstein 1731074
Stabilizzatore 50ppm BHT
Peso formulazione 76.09g/mol
Pressione del vapore 6.17mmHg (20°C)
Percent Purity ≥99.3%
Forma fisica Liquid