missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methoxyethanol, Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
Descrizione
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
- Expert Technical Support
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methoxyethanol |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| CAS | 109-86-4 |
| Formula molecolare | CH3OCH2CH2OH |
| Colore | Incolore |
| pH | 4 to 7 (200 g/L at 20°C) |
| Punto di fusione | -85°C |
| Punti di ebollizione | 124°C (1.013 hPa) |
| Sinonimo | Ethylene glycol monomethyl ether; Methyl glycol |
| Molecular Weight (g/mol) | 76.09 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto