Learn More
2-Methoxyethanol, for HPLC
Codice prodotto. 11927041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 11927041
Marca: Thermo Scientific undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-86-4
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.09
InChI Key XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC Name 2-methoxyethanol
SMILES COCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxyethanol
Punto di fusione -85.0°C
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 124.0°C
Punto d'infiammabilità 38°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.402
Quantità 1 L
Indice di Merck 15,6063
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Viscosità 1.7 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 76.09
Grado HPLC