Learn More
2-Methoxyphenyl benzoate, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11338225
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11338225
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08544.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 531-37-3
Formula molecolare C14H12O3
Molecular Weight (g/mol) 228.247
Numero MDL MFCD00017153
InChI Key IZYQCDNLUPLXOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo guaiacol benzoate, benzosol, benzoylguaiacol, o-anisyl benzoate, benzoguaiacol, benzcaine, unii-odw913za6p, guaiacyl benzoate, o-methoxyphenyl benzoate, odw913za6p
PubChem CID 68272
IUPAC Name (2-methoxyphenyl) benzoate
SMILES COC1=CC=CC=C1OC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxyphenyl benzoate
Punto di fusione 57°C to 61°C
Quantità 25 g
Beilstein 2053178
Peso formulazione 228.25
Percent Purity 99%