Learn More
2-Methoxyphenylzinc iodide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15405355
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Codice prodotto. 15405355
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58341.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxyphenylzinc iodide
Nota nome Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 282727-20-2
Densità 0.997
Formula molecolare C7H7IOZn
Numero MDL MFCD01311454
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Beilstein 9617135
Sensibilità Air and light sensitive
Sinonimo zinc 2+ ion anisole iodide
InChI Key HVSQRTYLTSSOIV-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=CC=[C-]1.[Zn+]I
IUPAC Name iodozinc(1+);methoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 299.416
PubChem CID 54707028
Peso formulazione 299.42