Learn More
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione, 98+%
Codice prodotto. 10418670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
200 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
200g
25g
Codice prodotto. 10418670
Marca: Thermo Scientific Acros 126590250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1193-55-1 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1193-55-1
Formula molecolare C7H10O2
Molecular Weight (g/mol) 126.16
Numero MDL MFCD00001587
InChI Key VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g
PubChem CID 70945
IUPAC Name 2-methylcyclohexane-1,3-dione
SMILES CC1C(=O)CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1, 3-cyclohexanedione
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >204°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H7(=O)2
Quantità 25 g
Beilstein 07, 558
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 126.15
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder, Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-1,3-cyclohexanedione