Learn More
2-Methyl-1-Propanol, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. p-7120069
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
Codice prodotto. 15623630
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 320048500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.0%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-83-1
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
Numero MDL MFCD00004740
InChI Key ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC Name 2-methylpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1-Propanol
Punto di fusione -108°C
Densità 0.803g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 108°C
Punto d'infiammabilità 28°C (82.4°F)
Punto di combustione 801°F
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)2CHCH2OH
Quantità 500 mL
Numero UN UN1212
Beilstein 1730878
Densità vapore 2.55 (vs air)
Peso formulazione 74.12g/mol
Pressione del vapore 8mmHg (20°C), 8.8mmHg (0°C)
Percent Purity ≥99.0%
Grado Reagente ACS