Learn More
2-Methyl-2-butanol, 98%
Codice prodotto. p-3172645
Click to view available options
Quantità:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
10L
2500mL
500mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11433857
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18304.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 75-85-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
2-Methyl-2-butanol is used as a solvent in flavors, pharmaceuticals, corrosion inhibitors, resins, gums, coating materials and in organic synthesis. It acts as a frothing agent (ore flotation), surfactant (petroleum recovery) and stabilizing agent. Further, it is used in processing aids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Methyl-2-butanol is used as a solvent in flavors, pharmaceuticals, corrosion inhibitors, resins, gums, coating materials and in organic synthesis. It acts as a frothing agent (ore flotation), surfactant (petroleum recovery) and stabilizing agent. Further, it is used in processing aids.
Solubility
Miscible with alcohol, ether, benzene, chloroform, glycerol, oils and acetone.
Notes
Light sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-85-4
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00004478
InChI Key MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
PubChem CID 6405
IUPAC Name 2-methylbutan-2-ol
SMILES CCC(C)(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2-butanol
Punto di fusione -12°C
Densità 0.805 g/mL
Punti di ebollizione 101°C to 103°C
Punto d'infiammabilità 20°C (68°F)
Intervallo percentuale saggio 0.98
Indice di rifrazione 1.405
Quantità 500 mL
Numero UN UN1105
Beilstein 1361351
Indice di Merck 14,7140
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol,ether,benzene,chloroform,glycerol,oils and acetone.
Peso formulazione 88.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-2-butanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Methyl-2-butanol