Learn More
2-Methyl-2-propen-1-ol, 98%
Codice prodotto. p-3736984 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
500mL
Codice prodotto. 10756361
Marca: Thermo Scientific Acros 150290100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 513-42-8 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-42-8
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00004737
InChI Key BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methallyl alcohol, 2-methyl-2-propen-1-ol, 2-methylallyl alcohol, isopropenyl carbinol, 2-propen-1-ol, 2-methyl, beta-methallyl alcohol, methacryl alcohol, 3-hydroxy-2-methylpropene, beta-methylallyl alcohol, 2-methyl-2-propene-1-ol
PubChem CID 10557
IUPAC Name 2-methylprop-2-en-1-ol
SMILES CC(=C)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2-propen-1-ol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -50°C
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 113°C to 115°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=C(CH3)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4250 to 1.427
Quantità 10 mL
Beilstein 01, 443
Gravità specifica 0.85
Informazioni di solubilità Solubility in water: 11 %. Other solubilities: soluble in alcohols,esters,ketones and,hydrocarbons
Viscosità 2.24 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 72.11
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-2-propen-1-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.