Learn More
2-Methyl-3-buten-2-ol, 97%
Codice prodotto. 10656172 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
Codice prodotto. 10656172
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
CAS: 115-18-4 | C5H10O | 86.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 115-18-4
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Numero MDL MFCD00004470
InChI Key HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-3-buten-2-ol, 1,1-dimethylallyl alcohol, methylbutenol, 3-buten-2-ol, 2-methyl, 3-hydroxy-3-methyl-1-butene, dimethylvinylcarbinol, dimethylvinylmethanol, vinyldimethylcarbinol, isoprenyl alcohol, 3-methyl-1-buten-3-ol
PubChem CID 8257
IUPAC Name 2-methylbut-3-en-2-ol
SMILES CC(C)(C=C)O
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Methyl-3-buten-2-ol
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -43.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8200g/mL
Punti di ebollizione 98.0°C to 99.0°C
Punto d'infiammabilità 13°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHC(CH3)2OH
Indice di rifrazione 1.4160 to 1.4180
Quantità 250 mL
Beilstein 01, 444
Gravità specifica 0.82
Informazioni di solubilità Solubility in water: 100g/L (20 c)
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methyl-3-buten-2-ol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.