Learn More
Alfa Aesar™ 2-Methyl-3-buten-2-ol, 98%
Codice prodotto. 11415696
Click to view available options
Quantità:
100mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 11415696
Marca: Alfa Aesar™ B20790.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-3-buten-2-ol
CAS 115-18-4
Punti di ebollizione 98°C to 99°C
Punto d'infiammabilità 13°C (55°F)
Odore Like Alcohol
Formula molecolare C5H10O
Numero MDL MFCD00004470
Quantità 100mL
Numero UN UN1987
Beilstein 1698263
Sinonimo 2-methyl-3-buten-2-ol, 1,1-dimethylallyl alcohol, methylbutenol, 3-buten-2-ol, 2-methyl, 3-hydroxy-3-methyl-1-butene, dimethylvinylcarbinol, dimethylvinylmethanol, vinyldimethylcarbinol, isoprenyl alcohol, 3-methyl-1-buten-3-ol
InChI Key HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C=C)O
IUPAC Name 2-methylbut-3-en-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 86.134
PubChem CID 8257
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.