Learn More
2-Methyl-5-nitroimidazole, 99%
Codice prodotto. 10113450 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 10113450
Marca: Thermo Scientific Acros 159470500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 88054-22-2 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88054-22-2
Formula molecolare C4H5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 127.10
Numero MDL MFCD00005191
InChI Key FFYTTYVSDVWNMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-5-nitroimidazole, 2-methyl-4-nitroimidazole, 2-methyl-4-nitro-1h-imidazole, menidazole, 1h-imidazole, 2-methyl-4-nitro, 1h-imidazole, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-4 5-nitroimidazole, imidazole, 2-methyl-4-nitro, unii-24ag2ww15w, imidazole, 2-methyl-5-nitro
PubChem CID 12760
IUPAC Name 2-methyl-5-nitro-1H-imidazole
SMILES CC1=NC=C(N1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-5-nitroimidazole
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 252°C to 254°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 50 g
Beilstein 23, I, 23
Peso formulazione 127.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder