Learn More
2-Methyl-6-nitroquinoline, 98%
Codice prodotto. 11464363
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11464363
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10945.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 613-30-9 | C10H8N2O2 | 188.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 613-30-9
Formula molecolare C10H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 188.19
Numero MDL MFCD00051736
InChI Key DXDPHHQJZWWAEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-nitroquinaldine, quinoline, 2-methyl-6-nitro, maybridge1_001441, acmc-1bb88, 1-2-aminoethyl pyrrole-2,5-dione,hydrochloride
PubChem CID 69172
IUPAC Name 2-methyl-6-nitroquinoline
SMILES CC1=CC=C2C=C(C=CC2=N1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-6-nitroquinoline
Punto di fusione 162°C to 166°C
Quantità 1 g
Beilstein 7915
Peso formulazione 188.19
Percent Purity 98%