Learn More
2-Methylallylamine, 97%
Codice prodotto. 10286141 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10286141
Marca: Thermo Scientific Acros 330700010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2878-14-0 | C4H9N | 71.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2878-14-0
Formula molecolare C4H9N
Molecular Weight (g/mol) 71.12
Numero MDL MFCD00053646
InChI Key VXDHQYLFEYUMFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylallylamine, methallylamine, 2-methylprop-2-en-1-ylamine, 2-propen-1-amine, 2-methyl, unii-fhj35we6dg, fhj35we6dg, 2-methyl-allylamine, 2-methyl-2-propenylamine, 2-methyl-2-propen-1-amine, ksc493c1t
PubChem CID 76141
IUPAC Name 2-methylprop-2-en-1-amine
SMILES CC(=C)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylallylamine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.7800g/mL
Punti di ebollizione 78°C
Punto d'infiammabilità -28°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CCH2CH2NH2
Indice di rifrazione 1.4290 to 1.432
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.78
Peso formulazione 71.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methylallylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.