Learn More
2-Methylcyclohexanone, 98%
Codice prodotto. p-161796 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Codice prodotto. 10551462
Marca: Thermo Scientific Acros 126610500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 583-60-8 | C7H12O | 112.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 583-60-8
InChI Key LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylcyclohexanone, o-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl, 2-metilcicloesanone, 2-methyl-1-cyclohexanone, methylanon, alpha-methylcyclohexanone, sexton b, 2-methyl-cyclohexanon, 2-methyl cyclohexanone
PubChem CID 11419
IUPAC Name 2-methylcyclohexan-1-one
SMILES CC1CCCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylcyclohexanone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -14.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9240g/mL
Punti di ebollizione 162.0°C to 163.0°C
Punto d'infiammabilità 48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H12O
Formula lineare CH3C6H9(=O)
Indice di rifrazione 1.4470 to 1.4490
Quantità 50 g
Beilstein 07, 14
Gravità specifica 0.924
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Molecular Weight (g/mol) 112.17
Peso formulazione 112.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid