Learn More
2-Methylene-1,3-propanediol, 97%
Codice prodotto. 10441881 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10441881
Marca: Thermo Scientific Acros 308590010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3513-81-3 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3513-81-3
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Numero MDL MFCD00075162
InChI Key JFFYKITVXPZLQS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylene-1,3-propanediol, 2-methylenepropane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-methylene, 1,3-dihydroxy-2-methylenepropane, 1,3-dihydroxy-2-methylidenepropane, dimethylol ethylene, 2-methylene1,3-propanediol, 2-methylenepropan-1,3-diol, ksc573o4t, 1,3-propanediol,2-methylene
PubChem CID 77048
IUPAC Name 2-methylidenepropane-1,3-diol
SMILES C=C(CO)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylene-1, 3-propanediol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 93°C to 95°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità <110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOCH2C(=CH2)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4730 to 1.475
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.08
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Viscous Liquid