Learn More
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3110294
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10147752
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC21701CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 21801-79-6
Formula molecolare C9H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 176.18
Numero MDL MFCD00244615
InChI Key FBIUGCLQMKPURJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, pubchem16305, imidazo 1, 2-methyl, 2-methylimidazo 1,2-a nicotinic acid, 3-carboxy-2-methylimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 89054
IUPAC Name 2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
SMILES CC1=C(N2C=CC=CC2=N1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylimidazo[1, 2-a]pyridine-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 176.17
Percent Purity 97%