Learn More
2-Methylindene, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 30117504 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 30117504
Marca: Thermo Scientific Acros 467760010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2177-47-1
Formula molecolare C10H10
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Numero MDL MFCD00274253
InChI Key YSAXEHWHSLANOM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2-methyl-1H-indene
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylindene
Densità 0.9710 g/mL
Punto d'infiammabilità 76°C
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.971
Peso formulazione 130.19