Learn More
2-Methylindole-3-carboxaldehyde, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10381413 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10381413
Marca: Thermo Scientific Acros 379720250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5416-80-8
Formula molecolare C10H9NO
Molecular Weight (g/mol) 159.19
Numero MDL MFCD00012077
InChI Key CYZIVXOEJNAIBS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylindole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-2-methylindole, 2-methyl-3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-methyl, 2-methylindole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxaldehyde, 2-methyl, pubchem7437, zlchem 1339, acmc-1apkw, ksc271e8j
PubChem CID 73166
IUPAC Name 2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C2=CC=CC=C2N1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylindole-3-carboxaldehyde
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 204°C to 205°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 97+%
Forma fisica Powder