Learn More
2-(Methylsulfinyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11456260
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11456260
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27144.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19093-34-6
Formula molecolare C8H8O3S
Molecular Weight (g/mol) 184.21
Numero MDL MFCD01936003
InChI Key JVYFTEBQXOBPAB-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-methylsulfinyl benzoic acid, 2-methylsulfinyl benzenecarboxylic acid, 2-methanesulfinylbenzoic acid, o-methylsulfinyl benzoic acid, benzoic acid, o-methylsulfinyl, benzoic acid, 2-methylsulfinyl, acmc-20aomr, 2-methanesulfinyl benzoic acid, o-carboxyphenyl methyl sulfoxide, methylsulfinylbenzenecarboxylicacid
PubChem CID 320058
IUPAC Name 2-methylsulfinylbenzoic acid
SMILES CS(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Methylsulfinyl)benzoic acid
Punto di fusione 150°C to 160°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 184.21
Percent Purity 97%