Learn More
2-(Methylsulfonyl)phenol, 98%
Codice prodotto. 15315048 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15315048 5 g 5g
15305048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15315048 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 455750050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 27489-33-4 | C7H8O3S | 172.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 27489-33-4
Formula molecolare C7H8O3S
Molecular Weight (g/mol) 172.2
InChI Key ZWTZHHHSRDUVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 598998
IUPAC Name 2-methylsulfonylphenol
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2-(Methylsulfonyl)phenol
Punto di fusione 88.0°C to 90.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Formula lineare HOC6H4SO2CH3
Quantità 5 g
Sinonimo 2-methylsulfonyl phenol, 2-methanesulfonylphenol, 2-methylsulfonyl benzenol, phenol, 2-methylsulfonyl, phenol,2-methylsulfonyl, phenol, o-methylsulfonyl, methylsulfonylphenol, methylsulfonylbenzenol, acmc-1cbus, 2-methanesulfonyl-phenol
Peso formulazione 172.2
Percent Purity 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Methylsulfonyl)phenol
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.