Learn More
2-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15430556
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15430556
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53288.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 756520-78-2
Formula molecolare C7H10BNO4S
Molecular Weight (g/mol) 215.03
Numero MDL MFCD02179471
InChI Key RPRMOEFOTPSWBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylsulfonamido phenyl boronic acid, 2-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 2-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 2-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 2-methanesulfonylamino phenylboronic acid, 2-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 2-methylsulphonylamino benzeneboronic acid, 2-methanesulfonamidophenylboronic acid, 2-methylsulfonylamino benzeneboronic acid, pubchem6370
PubChem CID 2773533
IUPAC Name [2-(methanesulfonamido)phenyl]boronic acid
SMILES B(C1=CC=CC=C1NS(=O)(=O)C)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid
Punto di fusione 116°C to 120°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 215.03
Percent Purity 95%