Learn More
2-Methylsulphonylaniline hydrochloride, 95%
Codice prodotto. 10118240 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10118240 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10118240 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424840025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 205985-95-1 | C7H9NO2S | 171.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Nota nome 95%
CAS 205985-95-1
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 139°C to 141°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H9NO2S
Formula lineare SO2CH3C6H4NH2·HCl
Numero MDL MFCD00216484
Quantità 2.5 g
Sinonimo 2-methylsulfonylaniline hydrochloride, 2-methylsulfonyl aniline hydrochloride, 2-methanesulfonylaniline hydrochloride, 2-methylsulphonylaniline hydrochloride, 2-methylsulphonyl aniline hydrochloride, 2-methylsulfonyl aniline, hcl, 2-methanesulfonyl-phenylammonium chloride, 2-methylsulfonyl phenylamine hydrochloride
Informazioni di solubilità Solubility in water: slight
InChI Key AUSRSVRJOXYXMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1N
IUPAC Name 2-methylsulfonylaniline;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 171.21
PubChem CID 2735177
Peso formulazione 207.68
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.