Learn More
Greiner Bio-One 2 mL Sterile Serological Pipets
Click to view available options
Tipo di imballaggio:
Individual Paper/Plastic Wrap
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- High-grade polystyrene
- Clear, easily legible graduation
- Colored vertical stripe for ease in reading the volume
- With synthetic fibrous filter material for protection against
Specifica
Specifica
| Descrizione | Shape: Standard |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 1/100 |
| Tipo di imballaggio | Individual Paper/Plastic Wrap |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Tipo | Pipetta sierologica |