Learn More
2-Morpholino-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10748655
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10748655
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC62804CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 126533-97-9
Formula molecolare C8H10N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 198.24
Numero MDL MFCD09817537
InChI Key JPJSUXPYPAQDDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-morpholinothiazole-4-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, acmc-20ahfg, 4-4-formyl-1,3-thiazol-2-yl morpholine, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyd
PubChem CID 15053579
IUPAC Name 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
SMILES C1COCCN1C2=NC(=CS2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Morpholino-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 198.25
Percent Purity 97%