Learn More
2-Morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4391431
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10103874
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC62401CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 332345-29-6
Formula molecolare C8H10N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 214.239
InChI Key NILKOMDINYFEEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 15475835
IUPAC Name 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(S2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-morpholino-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 214.24
Percent Purity 97%