Learn More
2-Morpholinoaniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10049171
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10049171
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB02219EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 5585-33-1
Formula molecolare C10H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 178.235
Numero MDL MFCD00047408
InChI Key QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-morpholinoaniline, 2-morpholin-4-yl aniline, 2-morpholin-4-yl-phenylamine, 2-4-morpholino aniline, 4-2-aminophenyl morpholine, 2-4-morpholinyl aniline, 2-morpholin-4-ylphenylamine, enamine_000782, acmc-1ap2s
PubChem CID 735756
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylaniline
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC=C2N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Morpholinoaniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 178.23
Percent Purity 97%