Learn More
2-Morpholinoisonicotinaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10095772
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10095772
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC43104CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 864068-87-1
Formula molecolare C10H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 192.22
Numero MDL MFCD08060524
InChI Key VMFCHBZYIHUMQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7537563
SMILES O=CC1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Morpholinoisonicotinaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-morpholinoisonicotinaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-yl isonicotinaldehyd, 2-morpholin-4-yl-pyridine-4-carbaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
IUPAC Name 2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-carbaldehyde
Peso formulazione 192.22
Percent Purity 97%