Learn More
2-(Morpholinosulfonyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10275314
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10275314
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC69604DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 862500-24-1
Formula molecolare C11H13NO4S
Molecular Weight (g/mol) 255.288
Numero MDL MFCD09817561
InChI Key GSDGTTZDQFKUBA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-morpholinosulfonyl benzaldehyde, 2-morpholine-4-sulfonyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-ylsulfonyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-4-morpholinylsulfonyl
PubChem CID 24229770
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylsulfonylbenzaldehyde
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Morpholinosulfonyl)benzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 255.29
Percent Purity 97%