Learn More
2-N-Butoxyethanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10203760 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
Codice prodotto. 10203760
Marca: Fisher Chemical B/4900/PB08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
2-N-Butoxyethanol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-76-2
Formula molecolare C6H14O2
Numero MDL 2884
Specifica
Punto di fusione -70°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 171°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 500 mL
Peso formulazione 118.18g/mol
Pressione del vapore 0.8 hPa at 20°C
Forma fisica Liquid