Learn More
2-n-Propyl-1,3-propanediol, 98%
Codice prodotto. 11439677
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11439677
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22152.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2612-28-4 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2612-28-4
Formula molecolare C6H14O2
Molecular Weight (g/mol) 118.18
Numero MDL MFCD00799394
InChI Key FZHZPYGRGQZBCV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-n-propylpropane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-propyl, 2-propyl-1,3-propanediol, 2-n-propyl-1,3-propanediol, 2-propylpropan-1,3-diol, 2-propyl-propane-l,3-diol, 1,3-propanediol,2-propyl, 1,1-bis hydroxymethyl butane, 2-n-propyl-propane-1,3-diol
PubChem CID 7021156
IUPAC Name 2-propylpropane-1,3-diol
SMILES CCCC(CO)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-n-Propyl-1,3-propanediol
Quantità 1 g
Peso formulazione 118.18
Percent Purity 98%