Learn More
2-Naphthaleneboronic acid, 97%
Codice prodotto. p-7027419
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11491167
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24157.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 32316-92-0 | C10H9BO2 | 171.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32316-92-0
Formula molecolare C10H9BO2
Molecular Weight (g/mol) 171.99
Numero MDL MFCD00236051
InChI Key KPTRDYONBVUWPD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-naphthaleneboronic acid, 2-naphthylboronic acid, naphthalene-2-boronic acid, 2-naphthalene boronic acid, 2-naphthaleneylboronic acid, naphthalenyl-2-boronic acid, 2-naphtahaleneboronic acid, beta-naphthylboronic acid, naphthalen-2-boronic acid, naphthalen-2-yl-boranediol
PubChem CID 2734375
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Naphthaleneboronic acid
Punto di fusione ∼267°C
Quantità 1 g
Beilstein 2936449
IUPAC Name naphthalen-2-ylboronic acid
Peso formulazione 171.99
Percent Purity 97%