Learn More
2-Naphthalenethiol, 98+%
Codice prodotto. 10643762 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10643762
Marca: Thermo Scientific Acros 334520250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 91-60-1 | C10H8S | 160.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-60-1
Formula molecolare C10H8S
Molecular Weight (g/mol) 160.2
Numero MDL MFCD00004086
InChI Key RFCQDOVPMUSZMN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-naphthalenethiol, 2-mercaptonaphthalene, 2-thionaphthol, thionaphthol, 2-naphthyl mercaptan, vulcamel tbn, 2-naphthyl thiol, renacit 1, rpa no. 2, rpa 2
PubChem CID 7058
IUPAC Name naphthalene-2-thiol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Naphthalenethiol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 79°C to 83°C
Colore Cream to White
Punti di ebollizione 286°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 6464
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 160.2
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Naphthalenethiol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.