Learn More
2-Naphthoyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11457946
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11457946
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14046.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2243-83-6 | C11H7ClO | 190.626 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2243-83-6
Formula molecolare C11H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 190.626
Numero MDL MFCD00004093
InChI Key XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-naphthoyl chloride, 2-naphthalenecarbonyl chloride, 2-naphthoic chloride, 2-naphthoylchloride, beta-naphthoyl chloride, 2-napthoyl chloride, 2-chlorocarbonyl naphthalene, .beta.-naphthoyl chloride, .beta.-naphthalenecarbonyl chloride, beta-naphthalenecarbonyl chloride
PubChem CID 75246
IUPAC Name naphthalene-2-carbonyl chloride
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Naphthoyl chloride
Punto di fusione 48°C to 52°C
Punti di ebollizione 159°C to 160°C (9 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Pungent
Quantità 10 g
Numero UN UN3261
Beilstein 907776
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 190.63
Percent Purity 98%