Learn More
2-Naphthoyl chloride, 98%
Codice prodotto. p-4228986 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10189439
Marca: Thermo Scientific Acros 376590100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2243-83-6 | C11H7ClO | 190.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2243-83-6
Formula molecolare C11H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 190.63
Numero MDL MFCD00004093
InChI Key XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-naphthoyl chloride, 2-naphthalenecarbonyl chloride, 2-naphthoic chloride, 2-naphthoylchloride, beta-naphthoyl chloride, 2-napthoyl chloride, 2-chlorocarbonyl naphthalene, .beta.-naphthoyl chloride, .beta.-naphthalenecarbonyl chloride, beta-naphthalenecarbonyl chloride
PubChem CID 75246
IUPAC Name naphthalene-2-carbonyl chloride
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 156.0°C to 158.0°C (7.0mmHg)
Materiale o nome chimico 2-Naphthoyl chloride
Punto di fusione 49.0°C to 54.0°C
Colore Brown to Gray
Forma fisica Crystalline Chunks
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Formula lineare C10H7COCl
Punto d'infiammabilità >110°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in aceton
Peso formulazione 190.63
Percent Purity 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Naphthoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.